1-(3-aminopropyl)pyrrolidin-2-one 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
159600050
ACRO159600050EA 42.5 EUR InStock
ACRO159600050
1-(3-aminopropyl)pyrrolidin-2-one 95%
1-(3-aminopropyl)pyrrolidin-2-one
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Formule: C₇H₁₄N₂O
Point d'ébullition: 120…123 °C (1 mmHg)
Densité: 1.01 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003201
Numéro CAS: 7663-77-6
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité