Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,4,6-Triméthoxybenzaldéhyde 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

160530100 160530250 160532500
ACRO160530100EA 63.5 EUR InStock
ACRO160530100 ACRO160530250 ACRO160532500
2,4,6-Triméthoxybenzaldéhyde 98%
2,4,6-Triméthoxybenzaldéhyde


Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 291 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003313
Numéro CAS: 830-79-5
EINECS: 212-598-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité