Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,5-Trichloropyridazine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

160590050
ACRO160590050EA 399 EUR InStock
ACRO160590050
3,4,5-Trichloropyridazine 98%
3,4,5-Trichloropyridazine


Formule: C₄HCl₃N₂
MW: 183,42 g/mol
Point d'ébullition: 117…118 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 54…61 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006464
Numéro CAS: 14161-11-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 62 °C
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité