Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,4-dichlorobenzoïque 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

160900010 160900050 160901000 160902500
ACRO160900010EA 143 EUR InStock
ACRO160900010 ACRO160900050 ACRO160901000 ACRO160902500
Acide 2,4-dichlorobenzoïque 98%
Acide 2,4-dichlorobenzoïque


Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point d'ébullition: >200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002414
Numéro CAS: 50-84-0
EINECS: 200-067-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA
Apparent equivalent weight 104.0 to 106.0

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité