Vératraldéhyde 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dimethoxybenzaldehyde
162610050 162611000 162615000 162610025
ACRO162610050EA 37.5 EUR InStock
ACRO162610050 ACRO162611000 ACRO162615000 ACRO162610025
Vératraldéhyde 99+%
Vératraldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 281 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 42…45 °C
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003363
Numéro CAS: 120-14-9
EINECS: 204-373-2
Merck Index: 12,10084
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Lumps or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 45 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité