Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloropropyne 70% (p/p)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chloropropyne, 3-Chloro-1-propyne

162701000
ACRO162701000EA 90 EUR InStock
ACRO162701000
3-Chloropropyne 70% (p/p)
3-Chloropropyne


Formule: C₃H₃Cl
MW: 74,51 g/mol
Point d'ébullition: 60…63 °C (760 mmHg)
Densité: 0.963 g/cm³
Point d'éclair: –15 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000980
Numéro CAS: 624-65-7
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
Assay 68 to 72 %
Ash ≤0.5 % (Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité