Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

163030050
ACRO163030050EA 38.9 EUR InStock
ACRO163030050
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine 98%
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine


Formule: C₅H₄Cl₂N₂S
MW: 195,07 g/mol
Point d'ébullition: 135…136 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 38…42 °C
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006086
Numéro CAS: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6
ONU: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité