4-Nitro-o-toluidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
163950050
ACRO163950050EA 21.9 EUR InStock
ACRO163950050
4-Nitro-o-toluidine 99%
4-Nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point de fusion: 129…133 °C
Densité: 1,366 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007734
Numéro CAS: 99-52-5
EINECS: 202-762-1
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown to khaki Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité