4-Amino-2-nitrophénol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Hydroxy-3-nitroaniline
164230050
ACRO164230050EA 35.2 EUR InStock
ACRO164230050
4-Amino-2-nitrophénol 99%
4-Amino-2-nitrophenol
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 124…128 °C
Numéro MDL: MFCD00007876
Numéro CAS: 119-34-6
EINECS: 204-316-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 128 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité