Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Pyridinethiol 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pyridine-4-thiol, 4-Mercaptopyridine

164710100 164710010
ACRO164710100EA 165 EUR InStock
ACRO164710100 ACRO164710010
4-Pyridinethiol 96%
4-Pyridinethiol


Formule: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Point de fusion: 182…189 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006422
Numéro CAS: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité