(4-Nitrophényl)acétonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
166060250
ACRO166060250EA 27.6 EUR InStock
ACRO166060250
(4-Nitrophényl)acétonitrile 98%
(4-Nitrophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point d'ébullition: 195…197 °C (16hPa)
Point de fusion: 114…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007372
Numéro CAS: 555-21-5
EINECS: 209-085-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06688
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité