1-Benzylpiperidin-3-one hydrochloride hydrate, hydraté 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
166920010
ACRO166920010EA 36.4 EUR InStock
ACRO166920010
1-Benzylpiperidin-3-one hydrochloride hydrate, hydraté 95%
1-Benzylpiperidin-3-one hydrochloride hydrate
Appearance: Cream to light brown Powder
Formule: C₁₂H₁₅NO.HCl.xH₂O
Point de fusion: 170…176 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150096
Numéro CAS: 50606-58-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98 to 102 % (on dry substance)
Water ≤8 % (K.F.)
GC ≥94 % (on free base)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité