Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,6-dihydroxyisonicotinique 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

167011000
ACRO167011000EA 42.6 EUR InStock
ACRO167011000
Acide 2,6-dihydroxyisonicotinique 98%
Acide 2,6-dihydroxyisonicotinique


Formule: C₆H₅NO₄
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006274
Numéro CAS: 99-11-6
EINECS: 202-731-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Ash ≤0.2 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité