2-Adamantanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
167310050
ACRO167310050EA 76.4 EUR InStock
ACRO167310050
2-Adamantanol 98%
2-Adamantanol
Formule: C₁₀H₁₆O
Point de fusion: 258…265 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074744
Numéro CAS: 700-57-2
EINECS: 211-846-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258 to 265 °C (Subl)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité