4-Bromo-m-toluidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
167502500
ACRO167502500EA 256 EUR InStock
ACRO167502500
4-Bromo-m-toluidine 97%
4-Bromo-m-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
Point d'ébullition: 240 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007828
Numéro CAS: 6933-10-4
EINECS: 230-056-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité