Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrahydrothiopyran-4-one
167980050
ACRO167980050EA 92.7 EUR InStock
ACRO167980050
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 99%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Formule: C₅H₈OS
MW: 116,18 g/mol
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006660
Numéro CAS: 1072-72-6
EINECS: 214-015-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Nitrogen (N) ≤20 ppm
Phosphorus (P) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité