Acide 2,6-diméthylbenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
169010010
ACRO169010010EA 37.2 EUR InStock
ACRO169010010
Acide 2,6-diméthylbenzoïque 99%
Acide 2,6-diméthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 155 - 160 °C (17 -rr)
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002483
Numéro CAS: 632-46-2
EINECS: 211-177-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 117 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité