Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: trans-Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
169180050
ACRO169180050EA 53.9 EUR InStock
ACRO169180050
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97%
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
CAS No.: 3999-55-1
Formule: C₉H₁₄O₄
MW: 186,207 g/mol
Point d'ébullition: 70…75 °C (1 mmHg)
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198002
Numéro CAS: 3999-55-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 25.34 to 27.45 % (N)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité