8-Pentadécanone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Diheptyl ketone, Caprylone
169790250
ACRO169790250EA 532 EUR InStock
ACRO169790250
8-Pentadécanone 98%
8-Pentadécanone
Formule: C₁₅H₃₀O
MW: 226,4 g/mol
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…44 °C
Densité: 0,787 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009555
Numéro CAS: 818-23-5
EINECS: 212-450-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Glistening crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité