Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,3-Diacétylbenzène 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Benzene-1,3-bis(acetyl)

170090050
ACRO170090050EA 80.9 EUR InStock
ACRO170090050
1,3-Diacétylbenzène 99%
1,3-Diacétylbenzène


Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 150…155 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 35…37 °C
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00008740
Numéro CAS: 6781-42-6
EINECS: 229-842-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité