Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline 98+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

172220010 172220050
ACRO172220010EA 108 EUR InStock
ACRO172220010 ACRO172220050
3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline 98+%
3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline


Formule: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236,32 g/mol
Point d'ébullition: 386 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 277…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004974
Numéro CAS: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité