Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one

172370025
ACRO172370025EA 138 EUR InStock
ACRO172370025
1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one 98%
1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one


Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Point d'ébullition: 127…131 °C (12 mmHg)
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001690
Numéro CAS: 1590-08-5
EINECS: 216-461-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité