Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

HEPPS ( EPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique) 99% pour biochimie

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulphonic acid), HEPPS, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propanesulphonic acid, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulphonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid

172601000 172605000
ACRO172601000EA 80.6 EUR InStock
ACRO172601000 ACRO172605000
HEPPS ( EPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique) 99% pour biochimie
EPPS (HEPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique)


Formule: C₉H₂₀N₂O₄S
MW: 252,33 g/mol
Point de fusion: 237…239 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006160
Numéro CAS: 16052-06-5
EINECS: 240-198-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV at 260 nm A: ≤0.1
pH 5 to 6 (10 % w/v at 20°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité