Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitro-2-furaldéhyde 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

AC17386DA AC17386.10 AC17386.50 173860500
MAYBAC17386DAEA 0 EUR InStock
MAYBAC17386DA MAYBAC17386.10 MAYBAC17386.50 ACRO173860500
5-Nitro-2-furaldéhyde 97%
5-Nitro-2-furaldéhyde


Formule: C₅H₃NO₄
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 34…35 °C
Densité: 1.34 g/cm³
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003230
Numéro CAS: 698-63-5
EINECS: 211-816-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité