Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
174270500
ACRO174270500EA 131 EUR InStock
ACRO174270500
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point de fusion: 49…53 °C
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008424
Numéro CAS: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité