Chlorure de deutérium 20% (p/p) dans le D₂O 99+ atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Hydrogen chloride-D1
175420500
ACRO175420500EA 133 EUR InStock
ACRO175420500
Chlorure de deutérium 20% (p/p) dans le D₂O 99+ atom % D pour spectroscopie RMN
Chlorure de deutérium
Formule: DCl
MW: 37.45
Densité: 1.2 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044642
Numéro CAS: 7698-05-7
EINECS: 231-715-8
ONU: 1789
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
D-Enrichment ≥99.0 %
Concentration 20 to 22 % w/w
Ash ≤0.3 % (1000°C, 0.5 h)
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 50 g ACRO175420500
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité