4-Hydroxy-2-pyridone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pyridine-2,4-diol, 2,4-Pyridindiol, 3-Deazauracil, 4-Hydroxy-2-pyridone
175590050
ACRO175590050EA 172 EUR InStock
ACRO175590050
4-Hydroxy-2-pyridone 97%
2,4-Dihydroxypyridine
Formule: C₅H₅NO₂
MW: 111,10 g/mol
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 278 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006273
Numéro CAS: 626-03-9
EINECS: 210-924-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité