Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ether diéthylique 99.5% stabilisé, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur. pour analyses

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)

176820010 176820025 176820050 176820250
ACRO176820010EA 71.9 EUR InStock
ACRO176820010 ACRO176820025 ACRO176820050 ACRO176820250
Ether diéthylique 99.5% stabilisé, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur. pour analyses
Ether diéthylique


Formule: (CH₃CH₂)₂O
Point d'ébullition: 34.6 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –116 °C
Densité: 0.714 g/cm³
Point d'éclair: –45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
ONU: 1155
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=9e4ec8d25df2fecee88827e09071c0f955486274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 ppm BHT
Relative density 0.714 to 0.716 kg/l
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity passes test
Cadmium (Cd) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Aldehyde (HCHO) ≤0.0001 %
Acetone ≤0.002 %
E/E ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %
Peroxides ≤1 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité