Poly(methyl methacrylate), M.W. 90000∼, granulés fins étalon secondaire
Fournisseur: Thermo Scientific
178780250
ACRO178780250EA 119 EUR InStock
ACRO178780250
Poly(methyl methacrylate), M.W. 90000∼, granulés fins étalon secondaire
Poly(methyl methacrylate)
Formule: C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n)
Point de fusion: >150 °C
Point d'éclair: 303 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134349
Numéro CAS: 9011-14-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Beads
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Particle size 50 to 150 microns (Approximately)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité