Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Bromophényl)ethanol 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

179590100
ACRO179590100EA 157 EUR InStock
ACRO179590100
2-(4-Bromophényl)ethanol 99%
2-(4-Bromophényl)ethanol


Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 96…99 °C (.5 mmHg)
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 1.43 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00002897
Numéro CAS: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5720 to 1.5740 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité