Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Alcool 2-iodobenzylique 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

179700100 179700500
ACRO179700100EA 58 EUR InStock
ACRO179700100 ACRO179700500
Alcool 2-iodobenzylique 99%
Alcool 2-iodobenzylique


Formule: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (10 -rr)
Point de fusion: 88…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004610
Numéro CAS: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to pink Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité