DL-Valinol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-3-methylbutan-1-ol, DL-2-Amino-3-methyl-1-butanol, 2-Amino-3-methyl-1-butanol
180420050
ACRO180420050EA 78.5 EUR InStock
ACRO180420050
DL-Valinol 97%
DL-Valinol
Appearance: Clear yellow Liquid
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103,17 g/mol
Point d'ébullition: 75…77 °C (8 mmHg)
Densité: 0.93 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004730
Numéro CAS: 16369-05-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité