Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,3,4-triméthoxybenzoïque 98+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

183470250 183471000
ACRO183470250EA 33.2 EUR InStock
ACRO183470250 ACRO183471000
Acide 2,3,4-triméthoxybenzoïque 98+%
Acide 2,3,4-triméthoxybenzoïque


Formule: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Point d'ébullition: 110 - 115 °C (0,04 -rr)
Point de fusion: 99…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002433
Numéro CAS: 573-11-5
EINECS: 209-350-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 102 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.2 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité