3,4-Diaminobenzophénone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
184800250
ACRO184800250EA 44 EUR InStock
ACRO184800250
3,4-Diaminobenzophénone 99%
3,4-Diaminobenzophénone
Formule: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,25 g/mol
Point d'ébullition: 390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116…119 °C
Numéro MDL: MFCD00007727
Numéro CAS: 39070-63-8
EINECS: 254-273-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
HPLC ≥95.0 %
Specific optical rotation (Dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité