Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Diméthoxyphénol 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

186700100 186700500
ACRO186700100EA 145 EUR InStock
ACRO186700100 ACRO186700500
3,4-Diméthoxyphénol 97%
3,4-Diméthoxyphénol


Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 120 - 122 °C (0,2 -rr)
Point de fusion: 77…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008390
Numéro CAS: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité