Heptanoic anhydride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Enanthic Anhydride
186760500
ACRO186760500EA 30.9 EUR InStock
ACRO186760500
Heptanoic anhydride 99%
Heptanoic anhydride
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formule: C₁₄H₂₆O₃
MW: 242,36 g/mol
Point d'ébullition: 278…282 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 0.917 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009536
Numéro CAS: 626-27-7
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration by coupling ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité