N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(tert-Butyl) hydroxylamine hydrochloride
186910010
ACRO186910010EA 49.2 EUR InStock
ACRO186910010
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride 98%
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 125,60 g/mol
Point de fusion: 176…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012598
Numéro CAS: 57497-39-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 185 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité