Acide 3,5-diméthyl-p-anisique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
187130050
ACRO187130050EA 131 EUR InStock
ACRO187130050
Acide 3,5-diméthyl-p-anisique 98%
Acide 3,5-diméthyl-p-anisique
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 190…194 °C
Densité: 1,253 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00020309
Numéro CAS: 21553-46-8
EINECS: 244-441-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 194 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
UV at 340 nm A: ≤0.1
Relative density 0.805 to 0.812
Residue after evaporation ≤25 ppm
Acidity/alkalinity Passes test
E/E 95.1 to 96.9 % v/v (calculated)
Volatile impurities ≤2 ppm (Benzene)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité