Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-1,4-Dichloro-2-butène 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

187600250
ACRO187600250EA 83.4 EUR InStock
ACRO187600250
cis-1,4-Dichloro-2-butène 95%
cis-1,4-Dichloro-2-butène


Formule: C₄H₆Cl₂
Point d'ébullition: 152 °C (758 mmHg)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 1.18 g/cm³
Point d'éclair: 55 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00062950
Numéro CAS: 1476-11-5
EINECS: 216-021-5
ONU: 3489
ADR: 6.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4884 to 1.4914 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité