2-Iodothiophène 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
187880100
ACRO187880100EA 187 EUR InStock
ACRO187880100
2-Iodothiophène 98+%
2-Iodothiophène
Formule: C₄H₃IS
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.9 g/cm³
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005424
Numéro CAS: 3437-95-4
EINECS: 222-342-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to red-brown to blue-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6500 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité