Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoropyridine 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

188300010 188300050
ACRO188300010EA 21.5 EUR InStock
ACRO188300010 ACRO188300050
3-Fluoropyridine 99%
3-Fluoropyridine


Formule: C₅H₄FN
MW: 97,09 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C (1013 hPa)
Densité: 1.13 g/cm³
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006374
Numéro CAS: 372-47-4
EINECS: 206-755-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité