2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
189000100
ACRO189000100EA 89.5 EUR InStock
ACRO189000100
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol 98%
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
CAS No.: 7417-21-2
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Point d'ébullition: 172…174 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 44…48 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002894
Numéro CAS: 7417-21-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %
UV at 270 nm A: ≤0.1
Titration with NaOH ≤99.75 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité