Erythrosin B sel de disodium, pur, haute pureté colorant biologique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
189460250
ACRO189460250EA 52.1 EUR InStock
ACRO189460250
Erythrosin B sel de disodium, pur, haute pureté colorant biologique
2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
Formule: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144257
Numéro CAS: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to bordeaux Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥87 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Cadmium (Cd) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)
Subsidiary dyes ≤4.0 %
Ether extractable matter ≤0.2 %
Fluorescein ≤20 ppm
Inorganic iodide ≤0.1 % (as Sodium iodide)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité