Acid green 50, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Lissamine Green B, Green S
190100250
ACRO190100250EA 54.1 EUR InStock
ACRO190100250
Acid green 50, pur
Acid green 50
Appearance: Dark brown to black Powder
Formule: C₂₇H₂₆N₂O₇S₂
MW: 576,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012117
Numéro CAS: 3087-16-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥50 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité