1-(2,4-Diméthylphénylazo)-2-naphtol, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
190150250
ACRO190150250EA 48 EUR InStock
ACRO190150250
1-(2,4-Diméthylphénylazo)-2-naphtol, pur
1-(2,4-Diméthylphénylazo)-2-naphtol
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max at approximately 420 and 493 nm (in methanol)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥500 (at 493 nm, in methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité