Aluminium oxyde acidique Brockmann Grade I 50-200 µm, 90A pour la chromatographie
Fournisseur: Thermo Scientific
190400010
ACRO190400010EA 136 EUR InStock
ACRO190400010
Aluminium oxyde acidique Brockmann Grade I 50-200 µm, 90A pour la chromatographie
Aluminium oxide acidic
  • Inorganic
Formule: Al₂O₃
Point d'ébullition: 2980 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2030 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Particle size ≤5 % (> 200 um)
Specific surface area 90 to 170 m²/g, N2 adsorp
pH 4.2 to 4.8
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité