Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
191410500
ACRO191410500EA 54.8 EUR InStock
ACRO191410500
Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium, pur
Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium
Formule: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Point d'ébullition: ∼200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 229.4 °C
Numéro MDL: MFCD00012665
Numéro CAS: 989-38-8
EINECS: 213-584-9
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité