Basic Blue 24 (New Methylene Blue), pur
Fournisseur: Thermo Scientific
192020100
ACRO192020100EA 84.3 EUR InStock
ACRO192020100
Basic Blue 24 (New Methylene Blue), pur
Basic Blue 24 (New Methylene Blue)
Appearance: Dark brown to purple Crystalline powder
Formule: C₁₈H₂₂ClN₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078135
Numéro CAS: 6586-05-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown to deep purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥90 %
UV Lambda max 242 to 248 nm (c=5 mg/l, water)
Molar extinction coefficient ≥16000 (c=5 mg/l, water) 242 to 248 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité