Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté ACS

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

192382500
ACRO192382500EA 126 EUR InStock
ACRO192382500
Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté ACS
Aluminium ammonium sulphate dodecahydrate


Formule: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
Point d'ébullition: 200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 93.5 °C
Densité: 1.64 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149958
Numéro CAS: 7784-26-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.05 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité