Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Antimoine 99+%, en poudre 0.15 mm

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

192450100
ACRO192450100EA 49.5 EUR InStock
ACRO192450100
Antimoine 99+%, en poudre 0.15 mm
Antimoine


Formule: Sb
Point de fusion: 630 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134030
Numéro CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
ONU: 2871
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Powder
Assay ≥99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité